missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Methoxypyridine N-Oxide Hydrate, TRC

Artikelnummer. 30472203
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30472203 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30472203 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2671305G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Methoxypyridine N-Oxide Hydrate
CAS 304671-95-2
Molekylær formel C6H9NO3
Mængde 5 g
Synonym 4-Methoxypyridine 1-Oxide Hydrate, NSC 27964 Hydrate, p-Methoxypyridine N-Oxide Hydrate
InChI formel InChI=1S/C6H7NO2.H2O/c1-9-6-2-4-7(8)5-3-6;/h2-5H,1H3;1H2
SMIL COc1cc[n+]([O-])cc1
Molekylvægt (g/mol) 143.14
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.