missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Methoxypyridazin-3-amin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methoxypyridazin-3-amine |
| CAS | 1026194-47-7 |
| Molekylær formel | C5 H7 N3 O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 3-Pyridazinamine, 4-methoxy- (ACI), 4-Methoxy-3-pyridazinamine (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7N3O/c1-9-4-2-3-7-8-5(4)6/h2-3H,1H3,(H2,6,8) |
| SMIL | COc1ccnnc1N |
| IUPAC navn | 4-methoxypyridazin-3-amin |
| Molekylvægt (g/mol) | 125.128 |
| Formel vægt | 125.0589 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?