Få mere at vide
4'-Methoxypropiophenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-Methoxypropiophenone |
| CAS | 121-97-1 |
| Molekylær formel | C10H12O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-(4-Methoxyphenyl)-1-propanone, 4-Propanoylanisole, Ethyl p-Methoxyphenyl Ketone, NSC 11834 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O2/c1-3-10(11)8-4-6-9(12-2)7-5-8/h4-7H,3H2,1-2H3 |
| SMIL | CCC(=O)c1ccc(OC)cc1 |
| IUPAC navn | 1-(4-methoxyphenyl)propan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.2 |
| Formel vægt | 164.0837 |