missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4’-Methoxypropiophenone-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-Methoxypropiophenone-d3 |
| CAS | 89717-81-7 |
| Molekylær formel | C10 2H3 H9 O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1-Propanone-3,3,3-d3, 1-(4-methoxyphenyl)- (9CI), 3,3,3-Trideuterio-1-(4-methoxyphenyl)propan-1-one, 4'-Methoxypropiophenone-d3, 4'-Methoxypropiophenone-D3 (propanoyl-3,3,3-D3), 1-(4-Methoxyphenyl)-1-propanone-3,3,3-d3, 1-Methoxy-4-(propanoyl-3,3,3-d3)benzene |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O2/c1-3-10(11)8-4-6-9(12-2)7-5-8/h4-7H,3H2,1-2H3/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])CC(=O)c1ccc(OC)cc1 |
| IUPAC navn | 3,3,3-trideuterio-1-(4-methoxyphenyl)propan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 167.22 |
| Formel vægt | 167.1026 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?