Få mere at vide
4-Methoxypiperidin, 98+%
Artikelnummer. 10402785 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10402785 1 g Glasflaske 1g
10248753 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10402785 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 393390010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 4045-24-3 | C6H13NO | 115,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4045-24-3
Molekylær formel C6H13NO
Molekylvægt (g/mol) 115.18
MDL nummer MFCD04115010
InChI nøgle ZEYSHALLPAKUHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-piperidine, piperidine, 4-methoxy, hcl, 4-methoxypiperdine, 4-methoxy piperidine, 4-methoxyl piperidine, pubchem8024
PubChem CID 77666
IUPAC navn 4-methoxypiperidin
SMIL COC1CCNCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxypiperidine
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Tæthed 0.9300g/mL
Kogepunkt 44,0 °C (9,0 Mbar)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4590 til 1,4610 (20 °C, 589 nm)
Mængde 1 g
Beilstein 21, V,1, 51
Specifik vægtfylde 0.93
Formel vægt 115.18
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methoxypiperidine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.