Få mere at vide
4-Methoxyphenylmagnesiumbromid, 1M-opløsning i THF, AcroSeal™
Artikelnummer. 10768543 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10768543 800 mL AcroSeal™ Glasflaske 800ml
10022442 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10768543 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 377428000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13139-86-1 | C7H7BrMgO | 211,34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13139-86-1 , 109-99-9
Molekylær formel C7H7BrMgO
Molekylvægt (g/mol) 211.34
MDL nummer MFCD00013515
InChI nøgle JKXAZEXIOPFJSC-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-methoxyphenylmagnesium bromide, 4-methoxyphenylmagnesium bromide solution, bromo 4-methoxyphenyl magnesium, p-methoxyphenylmagnesium bromide, 4-methoxyphenyl magnesium bromide, 4-methoxyphenymagnesium bromide, 4-methoxy phenylmagnesiumbromide, p-methoxyphenyl magnesium bromide, p-methoxyphenyl-magnesium bromide, 4-methoxy-phenyl-magnesiumbromide, grignard reagent
PubChem CID 2734898
IUPAC navn magnesium;methoxybenzen;bromid
SMIL COC1=CC=C([Mg]Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxyphenylmagnesium bromide
CAS min % 19.02, 74.64
CAS Max % 25.36, 80.98
Farve Gul til Brun
Tæthed 1.0000g/mL
Flammepunkt −21°C
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Lineær formel CH3O(C6H4)MgBr
Mængde 800 mL
Specifik vægtfylde 1
Opløselighedsinformation Solubility in water: vigorous reaction
Formel vægt 211.34
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methoxyphenylmagnesium bromide, 1M solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.