Få mere at vide
4-Methoxyphenylboronic acid, 97%
Artikelnummer. p-2701952 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 10328790
Brand: Thermo Scientific Acros 309480010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5720-07-0 | C7H9BO3 | 151.96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5720-07-0
Molekylær formel C7H9BO3
Molekylvægt (g/mol) 151.96
MDL nummer MFCD00039139
InChI nøgle VOAAEKKFGLPLLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxyphenyl boronic acid, 4-methoxybenzeneboronic acid, p-anisylboronic acid, p-methoxyphenylboronic acid, p-methoxybenzeneboronic acid, 4-methoxyphenyl boranediol, benzeneboronic acid, p-methoxy, 4-boronoanisole, 4-methoxyphenylboronicacid
PubChem CID 201262
IUPAC navn (4-methoxyphenyl)borsyre
SMIL COC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxyphenylboronic acid
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 208.0°C to 210.0°C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3OC6H4B(OH)2
Mængde 1 g
Formel vægt 151.96
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver