Få mere at vide
4-Methoxyphenylboronsyre, 97 %
Artikelnummer. 10415365 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10415365 5 g Glasflaske 5g
10328790 1 g Glasflaske 1g
10297343 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10415365 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 309480050
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 5720-07-0 | C7H9BO3 | 151,96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5720-07-0
Molekylær formel C7H9BO3
Molekylvægt (g/mol) 151.96
MDL nummer MFCD00039139
InChI nøgle VOAAEKKFGLPLLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxyphenyl boronic acid, 4-methoxybenzeneboronic acid, p-anisylboronic acid, p-methoxyphenylboronic acid, p-methoxybenzeneboronic acid, 4-methoxyphenyl boranediol, benzeneboronic acid, p-methoxy, 4-boronoanisole, 4-methoxyphenylboronicacid
PubChem CID 201262
IUPAC navn (4-methoxyphenyl)borsyre
SMIL COC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxyphenylboronic acid
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 208,0 °C til 210,0 °C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3OC6H4B(OH)2
Mængde 5 g
Formel vægt 151.96
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methoxyphenylboronic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.