Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methoxyphenylboronic acid |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 208.0°C to 210.0°C |
| Farve | Hvid til beige |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH3OC6H4B(OH)2 |
| Mængde | 1 g |
| Vis mere |