Få mere at vide
4-Methoxyphenylacetylen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methoxyphenylacetylene |
| CAS | 768-60-5 |
| Molekylær formel | C9 H8 O |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8O/c1-3-8-4-6-9(10-2)7-5-8/h1,4-7H,2H3 |
| SMIL | COc1ccc(cc1)C#C |
| IUPAC navn | 1-ethynyl-4-methoxybenzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 132.16 |
| Formel vægt | 132.0575 |