Få mere at vide
4-Methoxyphenylacetylen, TRC
Artikelnummer. 30471940
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30471940 1 g
1 options
Artikelnummer. 30471940 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2658051G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxyphenylacetylene
CAS 768-60-5
Molekylær formel C9 H8 O
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H8O/c1-3-8-4-6-9(10-2)7-5-8/h1,4-7H,2H3
SMIL COc1ccc(cc1)C#C
IUPAC navn 1-ethynyl-4-methoxybenzen
Molekylvægt (g/mol) 132.16
Formel vægt 132.0575