Få mere at vide
4-Methoxyphenylacetylen, 98%
Beskrivelse
4-Ethynylanisol blev anvendt i syntesen af fotoluminescerende 1,2-dihydrophosphininer via en [4 + 2] cycloaddition. Sammen med en arylboronsyre og natriumazid i en kobberkatalyseret, tre-komponent syntese af trisubstituerede 1,2,4-triazoler. I en undersøgelse af en guld(III)-katalyseret hydroaminering af alkyner, der fører til N-vinylindoler3.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-Ethynylanisol blev brugt i syntesen af fotoluminescerende 1,2-dihydrophosphininer via en [4 + 2] cycloaddition. Sammen med en arylboronsyre og natriumazid i en kobberkatalyseret, tre-komponent syntese af trisubstituerede 1,2,4-triazoler. I en undersøgelse af en guld(III)-katalyseret hydroaminering af alkyner, der fører til N-vinylindoler3.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i chloroform, acetone, dichlormethan og methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methoxyphenylacetylene |
| Smeltepunkt | 27 °C til 29 °C |
| Tæthed | 1.019 |
| Kogepunkt | 87 °C til 91 °C (11 mmHg) |
| Flammepunkt | 82 °C (180 °F) |
| Brydningsindeks | 1.563 |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. Opløseligt i kloroform, acetone, dichlorometan og methanol. |
| Formel vægt | 132.16 |
| Procent renhed | 99% |