Få mere at vide
4-Methoxyphenylacetylene, 98%
Artikelnummer. 11356779
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11356779 1 g 1g
11366779 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11356779 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26283.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 768-60-5 | C9H8O | 132.162 g/mol
4-Ethynylanisol blev anvendt i syntesen af fotoluminescerende 1,2-dihydrophosphininer via en [4 + 2] cycloaddition. Sammen med en arylboronsyre og natriumazid i en kobberkatalyseret, tre-komponent syntese af trisubstituerede 1,2,4-triazoler. I en undersøgelse af en guld(III)-katalyseret hydroaminering af alkyner, der fører til N-vinylindoler3.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Ethynylanisol blev brugt i syntesen af fotoluminescerende 1,2-dihydrophosphininer via en [4 + 2] cycloaddition. Sammen med en arylboronsyre og natriumazid i en kobberkatalyseret, tre-komponent syntese af trisubstituerede 1,2,4-triazoler. I en undersøgelse af en guld(III)-katalyseret hydroaminering af alkyner, der fører til N-vinylindoler3.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i chloroform, acetone, dichlormethan og methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 768-60-5
Molekylær formel C9H8O
Molekylvægt (g/mol) 132.162
MDL nummer MFCD00168815
InChI nøgle KBIAVTUACPKPFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethynylanisole, 4-methoxyphenylacetylene, 4'-methoxyphenyl acetylene, 1-ethynyl-4-methoxy-benzene, 1-eth-1-ynyl-4-methoxybenzene, benzene, 1-ethynyl-4-methoxy, 4-methoxyphenyl acetylene, 4-ethynyl-1-methoxybenzene, 4'-methoxyphenylacetylene, p-ethynylanisole
PubChem CID 251020
IUPAC navn 1-ethynyl-4-methoxybenzen
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C#C
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxyphenylacetylene
Smeltepunkt 27°C to 29°C
Tæthed 1.019
Kogepunkt 87°C to 91°C (11 mmHg)
Flammepunkt 82°C (180°F)
Brydningsindeks 1.563
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in chloroform,acetone,dichloromethane,and methanol.
Formel vægt 132.16
Procent renhed 99%