Få mere at vide
4-Methoxyphenylacetyl chloride, 98%
Artikelnummer. 10415302 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10415302 2 g Glass bottle 2g
10714953 10 g Glass bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10415302 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 368930020
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 4693-91-8 | C9H9ClO2 | 184.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4693-91-8
Molekylær formel C9H9ClO2
Molekylvægt (g/mol) 184.62
MDL nummer MFCD00075474
InChI nøgle CXJOONIFSVSFAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxyphenylacetyl chloride, 2-4-methoxyphenyl acetyl chloride, benzenacetyl chloride, 4-methoxy, benzeneacetyl chloride, 4-methoxy, 4-methoxyphenylacetylchloride, p-methoxyphenyl acetyl chloride, p-methoxyphenylacetyl chloride, acmc-1aso1, 4-methoxyphenylacetylchlorid, 4-methoxybenzeneacetyl chloride
PubChem CID 2734688
IUPAC navn 2-(4-methoxyphenyl)acetyl chloride
SMIL COC1=CC=C(C=C1)CC(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxyphenylacetyl chloride
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Yellow
Tæthed 1.2080g/mL
Kogepunkt 143.0°C (10.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel CH3OC6H4CH2COCl
Brydningsindeks 1.5390 to 1.5410
Mængde 2 g
Beilstein 10, III, 434
Specifik vægtfylde 1.208
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts
Formel vægt 184.62
Procent renhed 98%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methoxyphenylacetyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.