Få mere at vide
4-Methoxyphenylacetonitril, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4-Methoxyphenyl)acetonitrile |
| CAS | 104-47-2 |
| Molekylær formel | C9 H9 N O |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | Benzeneacetonitrile','4-methoxy-, Acetonitrile','(p-methoxyphenyl)- (6CI,7CI,8CI), 4-Methoxybenzeneacetonitrile, (4-Methoxyphenyl)acetonitrile, (p-Methoxyphenyl)acetonitrile, 1-(Cyanomethyl)-4-methoxybenzene, 2-(4-Methoxyphenyl)acetonitrile, 4-Methoxybenzyl cyanide, NSC 96, PAI 106, p-Anisylacetonitrile, p-Methoxybenzeneacetonitrile, p-Methoxybenzyl cyanide, p-Methoxybenzylnitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10/h2-5H,6H2,1H3 |
| SMIL | COc1ccc(CC#N)cc1 |
| IUPAC navn | 2-(4-methoxyphenyl)acetonitril |
| Molekylvægt (g/mol) | 147.1739 |
| Formel vægt | 147.0684 |