Få mere at vide
4-Methoxyphenylacetone, Mikromol™
Artikelnummer. 30051622
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051622 25 mg
17952726 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30051622 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0319.020025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
4-Methoxyphenylacetone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Methoxyacetophenone
CAS 100-06-1
Analyt- eller komponentnavne 4'-Methoxyacetophenone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H10 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 4-Methoxyphenylacetone, Mebeverine Hydrochloride Imp. A (Pharmeuropa)
InChI formel InChI=1S/C9H10O2/c1-7(10)8-3-5-9(11-2)6-4-8/h3-6H,1-2H3
SMIL COc1ccc(cc1)C(=O)C
IUPAC navn 1-(4-methoxyphenyl)ethanon
Molekylvægt (g/mol) 150.17
Mængde 25 mg
Formel vægt 150,0681 g/mol