Få mere at vide
4-Methoxyphenylacetic Acid, TRC
Artikelnummer. 30466432
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30466432 100 g
1 options
Artikelnummer. 30466432 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM265780100G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxyphenylacetic Acid
CAS 104-01-8
Molekylær formel C9H10O3
Mængde 100 g
Synonym (p-Methoxyphenyl)acetic Acid, (4-Methoxyphenyl)acetic Acid, 2-(4-Methoxyphenyl)acetic Acid, 2-(p-Anisyl)acetic Acid, 2-(p-Methoxyphenyl)acetic Acid, 4-Methoxybenzeneacetic Acid, Homoanisic acid, NSC 27799, NSC 65597, p-Anisylacetic acid
InChI formel InChI=1S/C9H10O3/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
SMIL COc1ccc(CC(=O)O)cc1
IUPAC navn 2-(4-methoxyphenyl)acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 166.17
Formel vægt 166.063