Få mere at vide
4-Methoxyphenylacetamid, TRC
Artikelnummer. 30482691
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30482691 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30482691 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM220175500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxyphenylacetamide
CAS 6343-93-7
Molekylær formel C9 H11 N O2
Mængde 500 mg
Synonym 4-Methoxyphenylacetamide
InChI formel InChI=1S/C9H11NO2/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H2,10,11)
SMIL COc1ccc(CC(=O)N)cc1
IUPAC navn 2-(4-methoxyphenyl)acetamid
Molekylvægt (g/mol) 165.189
Formel vægt 165.079