Få mere at vide
(4-Methoxyphenyl) hydrazin hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30466901
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30466901 5 g
1 options
Artikelnummer. 30466901 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2658805G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Methoxyphenyl)hydrazine Hydrochloride
CAS 19501-58-7
Molekylær formel C7H10N2O . HCl
Mængde 5 g
Synonym (4-Methoxyphenyl)-hydrazine Hydrochloride, (4-Methoxyphenyl)-hydrazine Monohydrochloride, (p-Methoxyphenyl)-hydrazine Hydrochloride, (p-Methoxyphenyl)-hydrazine Monohydrochloride, (p-Methoxyphenyl)hydrazinium Chloride, 1-(p-Methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride, N-(4-Methoxyphenyl)hydrazine Hydrochloride, [4-(Methyloxy)phenyl]hydrazine monohydrochloride, p-Anisylhydrazine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H10N2O.ClH/c1-10-7-4-2-6(9-8)3-5-7;/h2-5,9H,8H2,1H3;1H
SMIL Cl.COc1ccc(NN)cc1
IUPAC navn (4-methoxyphenyl)hydrazin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 174.63
Formel vægt 174.056