Få mere at vide
(4-Methoxyphenyl)acetonitril, Mikromol™
Artikelnummer. 30052625
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30052625 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30052625 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0393.150100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
(4-Methoxyphenyl)acetonitril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Methoxyphenyl)acetonitrile
CAS 104-47-2
Analyt- eller komponentnavne (4-Methoxyphenyl)acetonitrile
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H9 N O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzeneacetonitrile, 4-methoxy-, Acetonitrile, (p-methoxyphenyl)- (6CI,7CI,8CI), 4-Methoxybenzeneacetonitrile, (4-Methoxyphenyl)acetonitrile, (p-Methoxyphenyl)acetonitrile, 1-(Cyanomethyl)-4-methoxybenzene, 2-(4-Methoxyphenyl)acetonitrile, 4-Methoxybenzyl cyanide, NSC 96, PAI 106, p-Anisylacetonitrile, p-Methoxybenzeneacetonitrile, p-Methoxybenzyl cyanide, p-Methoxybenzylnitrile
InChI formel InChI=1S/C9H9NO/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10/h2-5H,6H2,1H3
SMIL COc1ccc(CC#N)cc1
IUPAC navn 2-(4-methoxyphenyl)acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 147.1739
Mængde 100 mg
Formel vægt 147,0684 g/mol