Få mere at vide
4-Methoxyphenyl-2,3,5,6-d4-acetonitrile, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4-Methoxyphenyl)acetonitrile-D4 (methoxyphenyl-2,3,5,6-D4) |
| CAS | 1219798-74-9 |
| Molekylær formel | C9 D4 H5 N O |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | 4-Methoxyphenyl-2,3,5,6-d4-acetonitrile, 4-(Methoxyphenyl-2,3,5,6-d4)acetonitrile, 4-Methoxyphenylacetonitrile-d4, 4-Methoxybenzene-2,3,5,6-d4-acetonitrile, 1-(Cyanomethyl)-4-methoxybenzene-2,3,5,6-d4, p-Methoxybenzylnitrile-d4, (4-Methoxyphenyl)acetonitrile-D4 (methoxyphenyl-2,3,5,6-D4) |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H9NO/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10/h2-5 H,6H2,1H3/i2D,3 D,4 D,5 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(OC)c([2 H])c([2 H])c1CC#N |
| IUPAC navn | 2-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-methoxyphenyl)acetonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 151.1985 |
| Formel vægt | 151.0935 g/mol |
| Vis mere |