Få mere at vide
4-Methoxyphenol, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15891461
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15891461 1 kg
15881461 5 g
15806690 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15891461 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8212331000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 150-76-5
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 124.14
Tekniske data
Smeltepunkt 54°C to 57°C
Tæthed 1.55 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 234°C to 246°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00002332
Mængde 1 kg
Synonym 4-Methoxyphenol, 1-Hyroxy-4-methoxybenzene, Hydroquinone monomethyl ether, MEHQ, 4-Methoxyphenol