Få mere at vide
4-Methoxyphenol, 99%
Artikelnummer. 15234624 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25kg
500g
5kg
Artikelnummer. 15234624
Brand: Thermo Scientific Acros 126000250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 150-76-5 | C7H8O2 | 124.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 150-76-5, 123-31-9
Molekylær formel C7H8O2
Molekylvægt (g/mol) 124.14
MDL nummer MFCD00002332
InChI nøgle NWVVVBRKAWDGAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym mequinol, 4-hydroxyanisole, p-hydroxyanisole, p-methoxyphenol, hydroquinone monomethyl ether, phenol, 4-methoxy, leucobasal, mehq, leucodine b, mechinolum
PubChem CID 9015
ChEBI CHEBI:69441
IUPAC navn 4-methoxyphenol
SMIL COC1=CC=C(O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxyphenol
Navn note Stabilized
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 56.0°C to 57.0°C
Farve Farveløs til gul
Kogepunkt 243.0°C
Flammepunkt 133°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Mængde 25 kg
Beilstein 06,843
Opløselighedsinformation Solubility in water: 40g/L (25°C). Other solubilities: readily soluble in ethyl acetate, 455g/100g ethyl alcohol - 426g/100g acetone (25°C), 70g/100g benzene - 3g/100g carbon tetrachloride, (25°C)
Viskositet 8.5 mPa.s (65°C)
Formel vægt 124.14
Procent renhed 99%
Grad Ren
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methoxyphenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.