Få mere at vide
4-Methoxyphenol, 99%
Artikelnummer. 10479620 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25kg
500g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10479620 500 g 500g
10294930 100 g 100g
10605562 1 kg 1kg
10012923 5 kg 5kg
15234624 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10479620 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 126005000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
CAS: 150-76-5 | C7H8O2 | 124,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 150-76-5 , 123-31-9
Molekylær formel C7H8O2
Molekylvægt (g/mol) 124.14
MDL nummer MFCD00002332
InChI nøgle NWVVVBRKAWDGAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym mequinol, 4-hydroxyanisole, p-hydroxyanisole, p-methoxyphenol, hydroquinone monomethyl ether, phenol, 4-methoxy, leucobasal, mehq, leucodine b, mechinolum
PubChem CID 9015
ChEBI CHEBI:69441
IUPAC navn 4-methoxyphenol
SMIL COC1=CC=C(O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxyphenol
Navn note Stabiliseret
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 56,0 °C til 57,0 °C
Farve Farveløs til gul
Kogepunkt 243,0 °C
Flammepunkt 133 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Mængde 500 g
Beilstein 06,843
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 40 g/L (25 °C). Andre opløseligheder: let opløselige i ethylacetat, 455g/100g ethylalkohol - 426g/100g acetone (25 °C), 70 g/100 g benzen - 3 g/100 g kulstoftetrachlorid, (25 °C)
Viskositet 8,5 mPa (65 °C)
Formel vægt 124.14
Procent renhed 99%
Grad Ren
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methoxyphenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.