Få mere at vide
4-Methoxyphenol, 98+%
Artikelnummer. 11462617
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11462617 1000 g 1000g
11472617 50 g 50g
11482617 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11462617 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14845.0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    955.24 DKK
    859.65 DKK / 1000g
    Spare 95.59 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 150-76-5 | C7H8O2 | 124,14 g/mol
4-Methoxyphenol er en aktiv ingrediens og bruges i dermatologi. Det bruges som et farmaceutisk lægemiddel til huddepigmentering. Det bruges som polymerisationshæmmere. For eksempel ved radikal polymerisation af acrylater og styrenmonomerer. Det bruges også som et mellemprodukt i fremstillingen af agrokemikalier, flydende krystaller. Det fungerer som en stabilisator til formulering af blæk, tonere og klæbemidler. Det bruges hovedsageligt som tilsætningsstof til tekstil- og læderindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Methoxyphenol er en aktiv ingrediens og bruges i dermatologi. Det bruges som et farmaceutisk lægemiddel til huddepigmentering. Det bruges som polymerisationshæmmere. For eksempel ved radikal polymerisation af acrylater og styrenmonomerer. Det bruges også som et mellemprodukt i fremstillingen af agrokemikalier, flydende krystaller. Det fungerer som en stabilisator til formulering af blæk, tonere og klæbemidler. Det bruges hovedsageligt som tilsætningsstof til tekstil- og læderindustrien.
Opløselighed Opløselig i
acetone, ethylacetat, ethanol, ether, benzen og carbontetrachlorid.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket. Inkompatibel med halogener og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 150-76-5
Molekylær formel C7H8O2
Molekylvægt (g/mol) 124.14
MDL nummer MFCD00002332
InChI nøgle NWVVVBRKAWDGAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym mequinol, 4-hydroxyanisole, p-hydroxyanisole, p-methoxyphenol, hydroquinone monomethyl ether, phenol, 4-methoxy, leucobasal, mehq, leucodine b, mechinolum
PubChem CID 9015
ChEBI CHEBI:69441
IUPAC navn 4-methoxyphenol
SMIL COC1=CC=C(O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxyphenol
Smeltepunkt 55 °C til 58 °C
Tæthed 1.55
Kogepunkt 243 °C til 246 °C
Flammepunkt 132 °C (269 °F)
Mængde 1000 g
Beilstein 507924
Opløselighedsinformation Opløselig i acetone, ethylacetat, ethanol, ether, benzen og carbontetrachlorid.
Formel vægt 124.14
Procent renhed ≥98%