Få mere at vide
4-Methoxyphenethylalkohol, 96%
Artikelnummer. 10327751 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10327751 10 g Glasflaske 10g
10103391 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10327751 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 354050100
 Begrænset vare
På lager
CAS: 702-23-8 | C9H12O2 | 152,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 702-23-8
Molekylær formel C9H12O2
Molekylvægt (g/mol) 152.19
MDL nummer MFCD00002900
InChI nøgle AUWDOZOUJWEPBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-methoxyphenyl ethanol, 4-methoxyphenethyl alcohol, 4-methoxybenzeneethanol, benzeneethanol, 4-methoxy, p-methoxyphenethyl alcohol, 2-4-methoxyphenyl ethan-1-ol, unii-3mwl5nze9k, 3mwl5nze9k, 4-2-hydroxyethyl anisole, 2-4-methoxyphenyl-ethanol
PubChem CID 69705
IUPAC navn 2-(4-methoxyphenyl)ethanol
SMIL COC1=CC=C(C=C1)CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxyphenethyl alcohol
Navn note 96%
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 28 °C til 30 °C
Farve Brun
Kogepunkt 334 °C til 336 °C
Flammepunkt >112 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3OC6H4CH2CH2OH
Brydningsindeks 1,5360 til 1,538
Mængde 10 g
Beilstein 06, 906
Formel vægt 152.19
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske efter smeltning