Få mere at vide
4-Methoxynaphthalen-1-carboxylsyre, 98 %
Beskrivelse
Anvendes ved udarbejdelse afα -aryl/pyridinylethanolaminer som selektiveβ 3 adrenerge receptoragonister.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendes ved udarbejdelse afα -aryl/pyridinylethanolaminer som selektiveβ 3 adrenerge receptoragonister.
Opløselighed
Opløselig i DMSO og chloroform. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares adskilt fra syrer og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methoxynaphthalene-1-carboxylic acid |
| Smeltepunkt | 243 °C til 247 °C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 2099800 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i DMSO og kloroform. Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 202.21 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Krystallinsk fast stof |