Få mere at vide
4-Methoxynaphthalene-1-carboxylic acid, 98%
Artikelnummer. 15441639
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15441639 1 g 1g
15451639 5 g 5g
15461639 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15441639 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64432.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13041-62-8 | C12H10O3 | 202.209 g/mol
Anvendes ved udarbejdelse afα -aryl/pyridinylethanolaminer som selektiveβ 3 adrenerge receptoragonister.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes ved udarbejdelse afα -aryl/pyridinylethanolaminer som selektiveβ 3 adrenerge receptoragonister.
Opløselighed
Opløselig i DMSO og chloroform. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares adskilt fra syrer og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13041-62-8
Molekylær formel C12H10O3
Molekylvægt (g/mol) 202.209
MDL nummer MFCD02575372
InChI nøgle WRQHSQDGYYDRMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-1-naphthoic acid, 4-methoxy-naphthalene-1-carboxylic acid, 1-naphthalenecarboxylic acid, 4-methoxy, 1-naphthalenecarboxylicacid, 4-methoxy, 4-methoxynaphthalenecarboxylic acid, ksc181m4d, 4-methoxy-1-naphthalenecarboxylic acid
PubChem CID 765380
IUPAC navn 4-methoxynaphthalen-1-carboxylsyre
SMIL COC1=CC=C(C2=CC=CC=C21)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxynaphthalene-1-carboxylic acid
Smeltepunkt 243°C to 247°C
Farve Hvid
Mængde 1 g
Beilstein 2099800
Opløselighedsinformation Soluble in DMSO and chloroform. Slightly soluble in water.
Formel vægt 202.21
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk fast stof