Få mere at vide
4-Methoxynaphthalen-1-ol, TRC
Artikelnummer. 30473287
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
30473287 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30473287 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2633202.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxynaphthalen-1-ol
CAS 84-85-5
Molekylær formel C11H10O2
Mængde 2.5 g
Synonym 4-Methoxy-1-naphthalenol, 1-Hydroxy-4-methoxynaphthalene, 4-Methoxy-1-naphthol, 4-Methoxy-α-naphthol, C.I. 76620, ET 2111, QS 30, Quino Power MNT, Ursol Grounding Blue BL, Walrycin A
InChI formel InChI=1S/C11H10O2/c1-13-11-7-6-10(12)8-4-2-3-5-9(8)11/h2-7,12H,1H3
SMIL COc1ccc(O)c2ccccc12
Molekylvægt (g/mol) 174.2
Formel vægt 174.0681