missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Methoxymethylcyclohexylmethanol, TRC

Artikelnummer. 30473282
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30473282 250 mg
30470946 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30473282 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM262245250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Methoxymethylcyclohexylmethanol
CAS 98955-27-2
Molekylær formel C9 H18 O2
Mængde 250 mg
Synonym 4-(Methoxymethyl)-cyclohexanemethanol
InChI formel InChI=1S/C9H18O2/c1-11-7-9-4-2-8(6-10)3-5-9/h8-10H,2-7H2,1H3
SMIL COCC1CCC(CO)CC1
IUPAC navn [4-(methoxymethyl)cyclohexyl]methanol
Molekylvægt (g/mol) 158.238
Formel vægt 158.1307
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.