Få mere at vide
4-(Methoxymethyl)piperidinhydrochlorid
Artikelnummer. 15447907
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15447907 250 mg 250mg
11476690 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15447907 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51020.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
CAS: 916317-00-5 | C7H16ClNO | 165,66 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 916317-00-5
Molekylær formel C7H16ClNO
Molekylvægt (g/mol) 165.66
MDL nummer MFCD08062602
InChI nøgle FLRDPZJPRQWKLD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxymethyl piperidine hydrochloride, 4-methoxymethyl piperidine hcl, 4-methoxymethyl-piperidine hydrochloride, 4-methoxymethylpiperidine hydrochloride, 4-methoxymethyl-piperidinehydrochloride, acmc-20a6g3, methoxymethylpiperidinehydrochloride, methoxy-4-piperidylmethane, chloride, 4-methoxymethyl piperidinehcl, 4-methoxymethyl piperidinehydrochloride
PubChem CID 17218599
IUPAC navn 4-(methoxymethyl)piperidin;hydrochlorid
SMIL Cl.COCC1CCNCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Methoxymethyl)piperidine hydrochloride
Mængde 250 mg
Formel vægt 165.66