Få mere at vide
4-(Methoxymethyl)benzoic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Methoxymethyl)benzoic acid |
| CAS | 67003-50-3 |
| Molekylær formel | C9 H10 O3 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O3/c1-12-6-7-2-4-8(5-3-7)9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11) |
| SMIL | COCc1ccc(cc1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 4-(methoxymethyl)benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 166.174 |
| Formel vægt | 166.063 |