Få mere at vide
4-Methoxymetanilyl fluoride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10173620 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
10g
25g
Artikelnummer. 10173620
Brand: Thermo Scientific Acros 148330250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 498-74-8
Molekylær formel C7H8FNO3S
Molekylvægt (g/mol) 205.2
MDL nummer MFCD00007417
InChI nøgle SESLQGPHIQXYGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxymetanilyl fluoride, 3-amino-4-methoxyphenylsulphonyl fluoride, 3-amino-4-methoxy benzene sulphonylfluoride, 3-amino-4-methoxyphenyl fluorosulfone, 3-amino-4-methoxy-benzenesulfonyl fluoride, 3-amino-4-methoxybenzenesulphonyl fluoride, 3-azanyl-4-methoxy-benzenesulfonyl fluoride, benzenesulfonylfluoride, 3-amino-4-methoxy, 3-amino-4-methoxybenzene-1-sulfonyl fluoride, benzenesulfonyl fluoride, 3-amino-4-methoxy
PubChem CID 96952
IUPAC navn 3-amino-4-methoxybenzenesulfonyl fluoride
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)S(=O)(=O)F)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxymetanilyl fluoride
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 60°C to 65°C
Farve Beige to Brown
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Lineær formel CH3OC6H3(NH2)SO2F
Mængde 25 g
Beilstein 14, II, 487
Formel vægt 205.2
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methoxymetanilyl fluoride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.