Få mere at vide
4-Methoxylphenylboronsyre, TRC
Artikelnummer. 30467747
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30467747 5 g
1 options
Artikelnummer. 30467747 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2609455G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxylphenylboronic Acid
CAS 5720-07-0
Molekylær formel C7H9BO3
Mængde 5 g
Synonym (4-Methoxyphenyl)boronic Acid, (4-Methoxyphenyl)boric Acid, 4-Anisylboronic Acid, [4-(Methyloxy)phenyl]boronic Acid, p-Anisylboronic Acid, p-Methoxybenzeneboronic Acid
InChI formel InChI=1S/C7H9BO3/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5,9-10H,1H3
SMIL COc1ccc(cc1)B(O)O
IUPAC navn (4-methoxyphenyl)boronsyre
Molekylvægt (g/mol) 151.96
Formel vægt 152.0645