Få mere at vide
4-Methoxyindol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methoxyindole |
| CAS | 4837-90-5 |
| Molekylær formel | C9H9NO |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 4-Methoxy-indole, 4-Methoxy-1H-indole, 4-Methoxyindole |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO/c1-11-9-4-2-3-8-7(9)5-6-10-8/h2-6,10H,1H3 |
| SMIL | COc1cccc2[nH]ccc12 |
| IUPAC navn | 4-methoxy-1H-indol |
| Molekylvægt (g/mol) | 147.17 |
| Formel vægt | 147.0684 |