Få mere at vide
4-Methoxycyclohexene-1-boronic Acid Pinacol Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methoxycyclohexene-1-boronic Acid Pinacol Ester |
| CAS | 1092938-92-5 |
| Molekylær formel | C13H23BO3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2-(4-Methoxy-1-cyclohexen-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-(4-Methoxy-1-cyclohexenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane |
| InChI formel | InChI=1S/C13H23BO3/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)10-6-8-11(15-5)9-7-10/h6,11H,7-9H2,1-5H3 |
| SMIL | COC1CCC(=CC1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2 |
| IUPAC navn | 2-(4-methoxycyclohexen-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane |
| Molekylvægt (g/mol) | 238.13 |
| Formel vægt | 238.174 |