Få mere at vide
4-Methoxycoumarin, TRC
Artikelnummer. 30480184
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30480184 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30480184 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM265363100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxycoumarin
CAS 20280-81-3
Molekylær formel C10 H8 O3
Mængde 100 mg
Synonym 4-Methoxy-2H-1-benzopyran-2-one
InChI formel InChI=1S/C10H8O3/c1-12-9-6-10(11)13-8-5-3-2-4-7(8)9/h2-6H,1H3
SMIL COC1=CC(=O)Oc2ccccc12
IUPAC navn 4-methoxychromen-2-one
Molekylvægt (g/mol) 176.17
Formel vægt 176.0473