Få mere at vide
4-Methoxycoumarin, 98%
Artikelnummer. 11440274
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11440274 5 g 5g
11450274 25 g 25g
11460274 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440274 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13670.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    508.22 DKK
    457.65 DKK / 5g
    Spare 50.57 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 20280-81-3 | C10H8O3 | 176,171 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20280-81-3
Molekylær formel C10H8O3
Molekylvægt (g/mol) 176.171
MDL nummer MFCD00017349
InChI nøgle MLCMXDYMSAZNPC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 529426
IUPAC navn 4-methoxychromen-2-on
SMIL COC1=CC(=O)OC2=CC=CC=C21
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxycoumarin
Smeltepunkt 122°C to 125°C
Mængde 5 g
Beilstein 145960
Synonym 4-methoxycoumarin, 4-methoxycourmarin, 4-methoxy-2h-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-methoxy, 2h-1-benzopyran-2-one,4-methoxy, 4-methoxy-2h-chromen-2-on, 4-methoxycoumarine, acmc-20amex, coumarin, 4-methoxy
Formel vægt 176.17
Procent renhed 98%