Få mere at vide
4-Methoxycinnaminsyre, TRC
Artikelnummer. 30480931
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30480931 1 g
1 options
Artikelnummer. 30480931 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2621501G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxycinnamic Acid
CAS 830-09-1
Molekylær formel C10 H10 O3
Mængde 1 g
Synonym 2-Propenoic acid, 3-(4-methoxyphenyl)-, Cinnamic acid, p-methoxy- (6CI,8CI), 3-(4-Methoxyphenyl)-2-propenoic acid, 3-(4-Methoxyphenyl)acrylic acid, 3-(4-Methoxyphenyl)propenoic acid, 4-Methoxycinnamic acid, 4-Methyoxycinnamic acid, 4'-Methoxycinnamic acid, Bernel hydro, NSC 5303, NSC 623437, O-Methyl-p-coumaric acid, p-Methoxycinnamic acid, (EZ)-4-Methoxycinnamic acid
InChI formel InChI=1S/C10H10O3/c1-13-9-5-2-8(3-6-9)4-7-10(11)12/h2-7H,1H3,(H,11,12)/b7-4+
SMIL COc1ccc(\C=C\C(=O)O)cc1
IUPAC navn (E)-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enosyre
Molekylvægt (g/mol) 178.18
Formel vægt 178.063