missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Methoxycinnamic Acid Ethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30471743
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30471743 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30471743 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM262155250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Methoxycinnamic Acid Ethyl Ester
CAS 1929-30-2
Molekylær formel C12H14O3
Mængde 250 mg
Synonym Ethyl 3-(4-Methoxyphenyl)-2-propenoate, Ethyl 3-(4-methoxyphenyl)acrylate, Ethyl 3-(4-Methoxyphenyl)propenoate, Ethyl 4-Methoxycinnamate, Ethyl p-Methoxycinnamate, Methyl-p-coumaric Acid Ethyl Ester, NSC 26462, NSC 44831, NSC 636698, 3-(4-Methoxyphenyl)-2-propenoic Acid Ethyl Ester, 3-(4-Methoxyphenyl)acrylic Acid Ethyl Ester, p-Methoxycinnamic Acid Ethyl Ester, 3-(4-Methoxyphenyl)-2-propenoic Acid Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C12H14O3/c1-3-15-12(13)9-6-10-4-7-11(14-2)8-5-10/h4-9H,3H2,1-2H3
SMIL CCOC(=O)C=Cc1ccc(OC)cc1
IUPAC navn ethyl 3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enoate
Molekylvægt (g/mol) 206.2
Formel vægt 206.0943
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.