Få mere at vide
4-Methoxycinnaminsyre, 99%
Artikelnummer. 15495506
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15495506 100 g 100g
15446618 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15495506 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60144.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 830-09-1 | C10H10O3 | 178,187 g/mol
Det udøver antihyperglykæmisk/hypoglykæmisk virkning ved at stimulere insulinsekretion fra bugspytkirtlen. Det kunne udvikles til et nyt potentielt terapeutisk middel til type 2-diabetespatienter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det udøver antihyperglykæmisk/hypoglykæmisk effekt ved at stimulere insulinsekretion fra bugspytkirtlen. Det kunne udvikles til et nyt potentielt terapeutisk middel til type 2-diabetespatienter.
Opløselighed Opløselig i dimethylsulfoxid og methanol
.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 830-09-1
Molekylær formel C10H10O3
Molekylvægt (g/mol) 178.187
MDL nummer MFCD00004398
InChI nøgle AFDXODALSZRGIH-QPJJXVBHSA-N
Synonym 4-methoxycinnamic acid, p-methoxycinnamic acid, 3-4-methoxyphenyl acrylic acid, trans-4-methoxycinnamic acid, 4-methoxycinnamate, para-methoxycinnamic acid, o-methyl-p-coumaric acid, cinnamic acid, p-methoxy, e-3-4-methoxyphenyl acrylic acid, e-3-4-methoxyphenyl-2-propenoic acid
PubChem CID 699414
IUPAC navn (E)-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-ensyre
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxycinnamic acid
Navn note overvejende trans
Smeltepunkt 170 °C til 173 °C
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Opløselig i dimethylsulfoxid og methanol.
Formel vægt 178.18
Procent renhed 99%