Få mere at vide
4-Methoxycinnaminsyre, 99%
Artikelnummer. 15446618
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15446618 25 g 25g
15495506 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15446618 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60144.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 830-09-1 | C10H10O3 | 178,187 g/mol
Det udøver antihyperglykæmisk/hypoglykæmisk virkning ved at stimulere insulinsekretion fra bugspytkirtlen. Det kunne udvikles til et nyt potentielt terapeutisk middel til type 2-diabetespatienter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det udøver antihyperglykæmisk/hypoglykæmisk effekt ved at stimulere insulinsekretion fra bugspytkirtlen. Det kunne udvikles til et nyt potentielt terapeutisk middel til type 2-diabetespatienter.
Opløselighed Opløselig i dimethylsulfoxid og methanol
.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 830-09-1
Molekylær formel C10H10O3
Molekylvægt (g/mol) 178.187
MDL nummer MFCD00004398
InChI nøgle AFDXODALSZRGIH-QPJJXVBHSA-N
Synonym 4-methoxycinnamic acid, p-methoxycinnamic acid, 3-4-methoxyphenyl acrylic acid, trans-4-methoxycinnamic acid, 4-methoxycinnamate, para-methoxycinnamic acid, o-methyl-p-coumaric acid, cinnamic acid, p-methoxy, e-3-4-methoxyphenyl acrylic acid, e-3-4-methoxyphenyl-2-propenoic acid
PubChem CID 699414
IUPAC navn (E)-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-ensyre
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxycinnamic acid
Navn note predominantly trans
Smeltepunkt 170°C to 173°C
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol.
Formel vægt 178.18
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methoxycinnamic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-(4-methoxyphenyl)-2-propenoic acid