Få mere at vide
4'-Methoxychalcone, 97%
Artikelnummer. 11304709
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11304709 5 g 5g
11439687 25 g 25g
11449687 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11304709 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22158.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 959-23-9 | C16H14O2 | 238,286 g/mol
4-Methoxychalcon anvendes som en precursor til fremstilling af 3-(4-methoxy-phenyl)-3-morpholin-4-yl-1-phenyl-propan-1-on ved at reagere med morpholin i nærvær af heptaner som opløsningsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Methoxychalcon anvendes som en precursor til
fremstilling af 3-(4-methoxy-phenyl)-3-morpholin-4-yl-1-phenyl-propan-1-on ved at reagere med morpholin i nærvær af heptaner som opløsningsmiddel.
Opløselighed
Opløselig i dichlormethan og methanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 959-23-9
Molekylær formel C16H14O2
Molekylvægt (g/mol) 238.286
MDL nummer MFCD00008407
InChI nøgle KJHHAPASNNVTSN-KPKJPENVSA-N
Synonym 4'-methoxychalcone, 2e-1-4-methoxyphenyl-3-phenylprop-2-en-1-one, 1-4-methoxyphenyl-3-phenylprop-2-en-1-one, chembl34398, 1-4-methoxyphenyl-3-phenyl-2-propen-1-one, e-1-4-methoxyphenyl-3-phenylprop-2-en-1-one, unii-bm45n45fiz, e-1-4-methoxy-phenyl-3-phenyl-propenone, 2-propen-1-one, 1-4-methoxyphenyl-3-phenyl-, 2e, 2-propen-1-one, 1-4-methoxyphenyl-3-phenyl
PubChem CID 641818
IUPAC navn (E)-1-(4-methoxyphenyl)-3-phenylprop-2-en-1-on
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C=CC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Methoxychalcone
Smeltepunkt 101°C to 103°C
Mængde 5 g
Beilstein 644640
Opløselighedsinformation Soluble in dichloromethane and methanol. Insoluble in water.
Formel vægt 238.29
Procent renhed 97%