Få mere at vide
4-Methoxychalcon, 97%
Artikelnummer. 11382096
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11382096 5 g 5g
11392096 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382096 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03319.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
CAS: 959-33-1 | C16H14O2 | 238,286 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 959-33-1
Molekylær formel C16H14O2
Molekylvægt (g/mol) 238.286
MDL nummer MFCD00017179
InChI nøgle XUFXKBJMCRJATM-FMIVXFBMSA-N
Synonym 4-methoxychalcone, e-3-4-methoxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, 2e-3-4-methoxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, chalcone, 4-methoxy, 3-4-methoxyphenyl-1-phenyl-2-propen-1-one, 2-propen-1-one, 3-4-methoxyphenyl-1-phenyl, 2-propen-1-one, 3-4-methoxyphenyl-1-phenyl-, 2e, phenyl p-methoxystyryl ketone, 4'-methoxybenzylideneacetophenone, 3-4-methoxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one
PubChem CID 641819
IUPAC navn (E)-3-(4-methoxyphenyl)-1-phenylprop-2-en-1-on
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxychalcone
Smeltepunkt 73°C to 76°C
Mængde 5 g
Beilstein 978742
Formel vægt 238.29
Procent renhed 97%