Få mere at vide
4-Methoxycarbonylmethyl-benzoic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methoxycarbonylmethyl-benzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 52787-14-1 |
| Molekylær formel | C18 H35 N O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Dimethyl Homoterephthalate, Dimethyl p-(Carboxymethyl)benzoate, Homoterephthalic Acid Dimethyl Ester, Methyl 4-(2-Methoxy-2-oxoethyl)benzoate, Methyl 4-Methoxycarbonylphenylacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C18H35NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h14-15,17,20H,2-13,16,19H2,1H3/b15-14+/t17-/m0/s1 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCC\C=C\C(=O)[C@@H](N)CO |
| IUPAC navn | (E,2S)-2-amino-1-hydroxyoctadec-4-en-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 297.476 |
| Formel vægt | 297.267 |