Få mere at vide
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronsyre, TRC
Artikelnummer. 30467827
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30467827 5 g
1 options
Artikelnummer. 30467827 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2616755G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic Acid
CAS 99768-12-4
Molekylær formel C8H9BO4
Mængde 5 g
Synonym (4-Carbomethoxyphenyl)boronic Acid, 4-Carbomethoxybenzeneboronic Acid, 4-Methoxycarbonylbenzeneboronic Acid, Methyl 4-Boronobenzoate, Methyl p-Boronobenzoate, p-(Methoxycarbonyl)boronic Acid, p-(Methoxycarbonyl)phenylboronic Acid
InChI formel InChI=1S/C8H9BO4/c1-13-8(10)6-2-4-7(5-3-6)9(11)12/h2-5,11-12H,1H3
SMIL COC(=O)c1ccc(cc1)B(O)O
IUPAC navn (4-methoxycarbonylphenyl) boronsyre
Molekylvægt (g/mol) 179.97
Formel vægt 180.0594