Få mere at vide
4-(Methoxycarbonyl)phenylisothiocyanat, 98+%
Artikelnummer. 11398445
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11398445 5 g 5g
11388445 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398445 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10474.06
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 3662-78-0 | C9H7NO2S | 193,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3662-78-0
Molekylær formel C9H7NO2S
Molekylvægt (g/mol) 193.22
MDL nummer MFCD00041099
InChI nøgle WIZODHILGBTPPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxycarbonylphenyl isothiocyanate, 4-methoxycarbonylphenylisothiocyanate, 4-isothiocyanatobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-isothiocyanato-, methyl ester, acmc-20amez, #, 4-methoxycarbonyl phenylisothiocyanate, 4-methoxycarbonyl phenyl isothiocyanate
PubChem CID 138002
IUPAC navn methyl-4-isothiocyanatobenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=C(C=C1)N=C=S
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 4-(Methoxycarbonyl)phenyl isothiocyanate
Smeltepunkt 46 °C til 50 °C
Lugt Irriterende
Mængde 5 g
FN nummer UN2923
Beilstein 2100504
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 193.23
Procent renhed ≥98%
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.