Få mere at vide
4-(Methoxycarbonyl)phenyl isothiocyanate, 98+%
Artikelnummer. 11388445
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11388445 1 g 1g
11398445 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388445 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10474.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3662-78-0 | C9H7NO2S | 193.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3662-78-0
Molekylær formel C9H7NO2S
Molekylvægt (g/mol) 193.22
MDL nummer MFCD00041099
InChI nøgle WIZODHILGBTPPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxycarbonylphenyl isothiocyanate, 4-methoxycarbonylphenylisothiocyanate, 4-isothiocyanatobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-isothiocyanato-, methyl ester, acmc-20amez, #, 4-methoxycarbonyl phenylisothiocyanate, 4-methoxycarbonyl phenyl isothiocyanate
PubChem CID 138002
IUPAC navn methyl-4-isothiocyanatobenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=C(C=C1)N=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Methoxycarbonyl)phenyl isothiocyanate
Smeltepunkt 46°C to 50°C
Lugt Irritating
Mængde 1 g
FN nummer UN2923
Beilstein 2100504
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 193.23
Procent renhed ≥98%