Få mere at vide
4-(Methoxycarbonyl)cyclohexane-1-carboxylic acid, 97%
Artikelnummer. 15430136
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15430136 1 g 1g
15440136 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15430136 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52814.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 32529-79-6 | C9H14O4 | 186.207 g/mol
4-(Methoxycarbonyl)cyclohexan-1-carboxylsyre anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-(Methoxycarbonyl)cyclohexan-1-carboxylsyre anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand (11
g/L ved 25 C).°
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32529-79-6
Molekylær formel C9H14O4
Molekylvægt (g/mol) 186.207
MDL nummer MFCD06797561
InChI nøgle ZQJNPHCQABYENK-UHFFFAOYSA-N
Synonym trans-1,4-cyclohexanedicarboxylic acid monomethyl ester, cis-4-methoxycarbonyl cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-methoxycarbonyl cyclohexanecarboxylic acid, 4-methoxycarbonyl cyclohexanecarboxylic acid, 1r,4r-4-methoxycarbonyl cyclohexanecarboxylic acid, 4-methoxycarbonyl cyclohexane-1-carboxylic acid, 4-carbomethoxy-cyclohexane-1-carboxylic acid, trans-4-carbomethoxycyclohexane-1-carboxylic acid, 1r,4r-4-methoxycarbonyl cyclohexane-1-carboxylic acid, trans-1,4-cyclohexane dicarboxylic acid monomethyl ester
PubChem CID 296850
IUPAC navn 4-methoxycarbonylcyclohexan-1-carboxylsyre
SMIL COC(=O)C1CCC(CC1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Methoxycarbonyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water (11g/L at 25°C).
Formel vægt 186.21
Procent renhed 97%