Få mere at vide
4-(Methoxycarbonyl)benzenboronsyre pinacolester, 97%
Artikelnummer. 11472190
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11472190 5 g 5g
11462190 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11472190 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H28942.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
CAS: 171364-80-0 | C14H19BO4 | 262,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 171364-80-0
Molekylær formel C14H19BO4
Molekylvægt (g/mol) 262.11
MDL nummer MFCD02179438
InChI nøgle REIZEQZILPXYKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate, 4-methoxycarbonylphenylboronic acid pinacol ester, 4-methoxycarbonylphenylboronic acid pinacolate, 4-carbomethoxyphenylboronic acid pinacol ester, 4-methoxycarbonylphenylboronic acid, pinacol ester, 4-methoxycarbonyl phenylboronic acid pinacol ester, methyl 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzoic acid methyl ester, 4-methoxycarbonyl benzeneboronic acid pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid methyl ester
PubChem CID 2773500
IUPAC navn methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 77 °C til 81 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 262.11
Procent renhed 97%